Läs mer
BD Difco™ Jästmöglagar
Beskrivning
Medieselektivitet kan förbättras genom surgöring eller genom tillsats av selektiva medel. YM Agar bör steriliseras utan pH-justering och steril syra tillsätts till det sterila smälta mediet kyls till 45 50 –°C. Surgjord YM Agar bör inte värmas. Antibiotika kan tillsättas aseptiskt till det sterila mediet. Andra fungistatiska material, såsom natriumpropionat och difenyl kan tillsättas till YM-agar för att eliminera mögel och möjliggöra uppräkning av jäst i blandade populationer.
- Bra odlingssvar vid pH 6,2 (4,1 % lösning, 25 °C):
Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Candida albicans 10231, Escherichia coli 25922, Lactobacillus rhamnosus 7469, Saccharomyces cerevisiae 9763 - Jästextrakt är en källa till spårämnen, vitaminer och aminosyror
- Maltextrakt är en källa till kol, protein och näringsämnen
- Pepton är en extra källa till kol och ger kväve och aminosyror
- Dextros ger kol
- Agar är stelningsmedlet
Beställningsinfo
Priserna är för enheter om ett exemplar om inget annat anges.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, COMPF |
| Färg | Beige |
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Form | Dehydretat pulver |
| Medietyp | Jästmöglagar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Jästextrakt 3g/L, Maltextrakt 3g/L, Pepton 5g/L, Dextros 10g/L, Agar 20g/L |
| För användning med (applikation) | Odling av jäst, mögel och andra sura mikroorganismer |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |