Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Jästmögelbuljong
:
Jästmögel (YM) Buljong; 500 g
Beskrivning
- Dehydrerad
- Kulturmedia
- Jästmögelbuljong
Beställningsinfo
Priserna är för enheter om ett exemplar om inget annat anges.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Jästmögelbuljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Jästextrakt 3g/L, Maltextrakt 3g/L, Pepton 5g/L, Dextros 10g/L |
| För användning med (applikation) | Odling av jäst, mögel och andra sura mikroorganismer |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |