Läs mer
BD Difco™ Jästkvävebas utan aminosyror
Produktkod. 17234363
Change view
Kvantitet:
100 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp Förpackningsstorlek
17234363 100 g Flaska -
11733573 2 kg Hink 2kg
11743573 10 kg Hink 10kg
11753573 100 g Flaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17234363 Leverantör BD Leverantörsnummer 291940
 Begränsad artikel
I lager
Används för att klassificera jäst baserad på aminosyra- och kolhydratbehov. BD™ Difco™ Yeast Nitrogen Base utan aminosyror är ett dehydrerat odlingsmedium som används i många molekylärgenetiska tillämpningar. Beredd enligt formlerna för Wickerham.
Jästkvävebas utan aminosyror innehåller alla viktiga vitaminer och oorganiska salter som är nödvändiga för odling av jäst utom histidin, metionin, tryptofan och en kolhydratkälla.
  • Framställd enligt Guenters modifiering av Wickerhams jästkvävebasformulering
  • Bra odlingssvar med Kloeckera apiculata 9774 och Saccharomyces cerevisiae 9080
  • pH (0,67 % lösning, 25°C): 5,4 ± 0,2
Jästsvampar är encelliga, eukaryota, spirande celler som vanligtvis är runda till ovala eller avlånga till formen. De förökar sig huvudsakligen genom produktion av blastokonidier (knoppar). Jästkolonier är fuktiga och krämiga eller glabrösa till hinniga i konsistensen. Jäst anses vara opportunistiska patogener.
Beställningsinfo
Priserna är för enheter om ett exemplar om inget annat anges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO, 9000
Färg Vitt till benvitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Dehydretat pulver
Medietyp Jästkvävebas utan aminosyror
Produkttyp Uttorkad kultur Media
Formulering Kvävekälla:  Ammoniumsulfat 5g/l
Vitaminer: Biotin 2 μg/l, Kalciumpantotenat 400 μg/l, Folsyra 2 μg/l, Inositol 2000 μg/l, Niacin 400 μg/l, p-Aminobensoesyra 200 μg/l, Pyridoxinhydroklorid 400 μg/l, Riboflavin 200 μg/l, Tiaminhydroklorid 400 μg/l
Föreningar som tillför spårämnen: Borsyra 500,0 μg/l, Kopparsulfat 40,0 μg/L, Kaliumjodid 100,0 μg/l, Järnklorid 200,0 μg/l, Mangansulfat 400,0 μg/l, Natriummolybdat 200,0 μg/l, Zinksulfat 400,0 μg/l
Salter: Monokaliumfosfat 1,0 g/l, Magnesiumsulfat 0,5 g/l, Natriumklorid 0,1 g/l, Kalciumklorid 0,1 g/l
För användning med (applikation) För klassificering av jäst baserad på kväveassimilering
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 100 g