Läs mer
BD Difco™ Jästkvävebas utan aminosyror och ammoniumsulfat
Descripción
Medier med jästkvävebas utan aminosyror och ammoniumsulfat ingår i många applikationer för studier av jästsvampar i molekylär genetik. Jästsvampar är encelliga, eukaryota, spirande celler som vanligtvis är runda till ovala eller avlånga till formen. De förökar sig huvudsakligen genom produktion av blastokonidier (knoppar). Jästkolonier är fuktiga och krämiga eller glabrösa till hinniga i konsistensen. Jäst anses vara opportunistiska patogener.
- Innehåller alla viktiga näringsämnen och vitaminer som är nödvändiga för odling av jäst och en källa till kväve och kolhydrater
- Saknar aminosyrorna histidin, metionin och tryptofan samt ammoniumsulfat
- Framställd enligt Guenters modifiering av Wickerhams jästkvävebasformulering
- Visar ett bra kulturellt svar på Kloeckera apiculata 9774 och Saccharomyces cerevisiae 9080
- pH (0,17 % lösning, 25 °C): 4,5± 0,2
Información de órdenes
Priserna är för enheter om ett exemplar om inget annat anges.
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | ISO/DIS, 11014 |
| Färg | Ljus gulaktig-beige |
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Form | Dehydretat pulver |
| Medietyp | Jästkvävebas |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Ungefärlig formel per liter:
|
| För användning med (applikation) | För klassificering av jäst baserad på koloniala egenskaper och cellmorfologi |
| Förpackningstyp | Hink |
| Kvantitet | 10 kg |
Seguridad y manipulación
- Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids & Ammoni
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: calcium chloride
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.