Läs mer
BD Difco™ Jästkvävebas utan aminosyror och ammoniumsulfat
Produktkod. 11743014
Change view
Kvantitet:
100 g
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
10kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp unitSize
11743014 100 g Flaska -
11733014 10 kg Hink 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11743014 Leverantör BD Leverantörsnummer 233520
Edge
Används inom molekylärgenetik för att klassificera jäst baserad på kol- och kvävebehov. BD™ Difco™ Jästkvävebas utan aminosyror och ammoniumsulfat framställs enligt formlerna för Wickerham.
Medier med jästkvävebas utan aminosyror och ammoniumsulfat ingår i många applikationer för studier av jästsvampar i molekylär genetik. Jästsvampar är encelliga, eukaryota, spirande celler som vanligtvis är runda till ovala eller avlånga till formen. De förökar sig huvudsakligen genom produktion av blastokonidier (knoppar). Jästkolonier är fuktiga och krämiga eller glabrösa till hinniga i konsistensen. Jäst anses vara opportunistiska patogener.
  • Innehåller alla viktiga näringsämnen och vitaminer som är nödvändiga för odling av jäst och en källa till kväve och kolhydrater
  • Saknar aminosyrorna histidin, metionin och tryptofan samt ammoniumsulfat
  • Framställd enligt Guenters modifiering av Wickerhams jästkvävebasformulering
  • Visar ett bra kulturellt svar på Kloeckera apiculata 9774 och Saccharomyces cerevisiae 9080
  • pH (0,17 % lösning, 25 °C): 4,5± 0,2
Beställningsinfo
Priserna är för enheter om ett exemplar om inget annat anges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Färg Ljus gulaktig-beige
Innehåll och lagring <30 °C
Form Dehydretat pulver
Medietyp Jästkvävebas
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Ungefärlig formel per liter:
  • Vitaminer: Biotin μ2 g/L, Kalciumpantotenat 400 μg/L, Folsyra 2 μg/L, Inositol 2 000μ g/L, Niacin μ400 g/L, p-aminobensoesyra μ200 g/L, Pyridoxinhydroklorid 400 g/μL, Riboflavin 200 μg/L, Tiaminhydroklorid 400 g/μL
  • Föreningar som tillför spårämnen: Borsyra 500 μg/L, Kopparsulfat 40 μg/L, Kaliumjodid 100 μg/L, Järnklorid 200 μg/L, Mangansulfat 400 μg/L, Natriummolybdat 200 g/μL, Zinksulfat 400 g/μL
  • Salter: monokaliumfosfat 1,0 g, magnesiumsulfat 0,5 g, natriumklorid 0,1 g, kalciumklorid 0,1 g
För användning med (applikation) För klassificering av jäst baserad på koloniala egenskaper och cellmorfologi
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 100 g
Produktbeteckning
  • Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids & Ammoni
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride