Läs mer
BD Difco™ Jästkvävebas utan aminosyror och ammoniumsulfat
Produktkod. p-4901495
Kvantitet:
100 g
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
10kg
Produktkod. 11733014
Brand: BD 233510
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används inom molekylärgenetik för att klassificera jäst baserad på kol- och kvävebehov. BD™ Difco™ Jästkvävebas utan aminosyror och ammoniumsulfat framställs enligt formlerna för Wickerham.
Medier med jästkvävebas utan aminosyror och ammoniumsulfat ingår i många applikationer för studier av jästsvampar i molekylär genetik. Jästsvampar är encelliga, eukaryota, spirande celler som vanligtvis är runda till ovala eller avlånga till formen. De förökar sig huvudsakligen genom produktion av blastokonidier (knoppar). Jästkolonier är fuktiga och krämiga eller glabrösa till hinniga i konsistensen. Jäst anses vara opportunistiska patogener.
  • Innehåller alla viktiga näringsämnen och vitaminer som är nödvändiga för odling av jäst och en källa till kväve och kolhydrater
  • Saknar aminosyrorna histidin, metionin och tryptofan samt ammoniumsulfat
  • Framställd enligt Guenters modifiering av Wickerhams jästkvävebasformulering
  • Visar ett bra kulturellt svar på Kloeckera apiculata 9774 och Saccharomyces cerevisiae 9080
  • pH (0,17 % lösning, 25 °C): 4,5± 0,2
Beställningsinfo
Priserna är för enheter om ett exemplar om inget annat anges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Färg Ljus gulaktig-beige
Innehåll och lagring <30 °C
Form Dehydretat pulver
Medietyp Jästkvävebas
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Ungefärlig formel per liter:
  • Vitaminer: Biotin μ2 g/L, Kalciumpantotenat 400 μg/L, Folsyra 2 μg/L, Inositol 2 000μ g/L, Niacin μ400 g/L, p-aminobensoesyra μ200 g/L, Pyridoxinhydroklorid 400 g/μL, Riboflavin 200 μg/L, Tiaminhydroklorid 400 g/μL
  • Föreningar som tillför spårämnen: Borsyra 500 μg/L, Kopparsulfat 40 μg/L, Kaliumjodid 100 μg/L, Järnklorid 200 μg/L, Mangansulfat 400 μg/L, Natriummolybdat 200 g/μL, Zinksulfat 400 g/μL
  • Salter: monokaliumfosfat 1,0 g, magnesiumsulfat 0,5 g, natriumklorid 0,1 g, kalciumklorid 0,1 g
För användning med (applikation) För klassificering av jäst baserad på koloniala egenskaper och cellmorfologi
Förpackningstyp Hink
Kvantitet 10 kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids & Ammoni
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: calcium chloride