Läs mer
BD Difco™ YPD-buljong
Produktkod. 11738882
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11738882
Brand: BD 242810
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att underhålla och föröka jäst. BD™ Difco™ YPD Broth är ett uttorkat pulver för beredning av odlingsmedier i molekylära mikrobiologiska procedurer.
Allmänna metoder inom jästgenetik specificerar användning av jästextrakt-pepton-dextros (YPD) medium för odling av Saccharomyces cerevisiae och andra jästsvampar. Jäst växer bra på ett minimalt medium som endast innehåller dextros och salter. Tillsatsen av protein- och jästcellsextrakthydrolysat möjliggör snabbare tillväxt så att cellerna delar sig var 90:e minut under exponentiell eller log-fas tillväxt.
  • Pepton fungerar som en källa till kol, kväve, vitaminer och mineraler
  • Jästextrakt tillför B-komplexa vitaminer, som stimulerar bakterietillväxt
  • Dextros är kolhydratkällan
  • pH (6,5 % lösning, 25 °C): 6,5± 0,2
Beställningsinfo
Priserna är för enheter om ett exemplar om inget annat anges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Beige
Innehåll och lagring <30 °C
Form Dehydretat pulver
Medietyp YPD-buljong
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Jästextrakt 10g/L, Pepton 20g/L, Dextros 20g/L
För användning med (applikation) För att underhålla och föröka jäst i molekylära mikrobiologiska procedurer
Förpackningstyp Hink
Kvantitet 2 kg