Läs mer
BD BD™ Difco™ Dextrosglukos, vattenfri
Beskrivning
D-glukos är ett enkelt socker som cirkulerar i djurens blod som blodsocker, och som framställs i växter under fotosyntesen. Det är en viktig kraftkälla för cellandning. Glukos lagras som stärkelse i växter och som glykogen i djur.
- CAS: 50-99-7
- EG-nr: 200-075-1
- Kemisk formel: C 6 H 12 O 6
- Molvikt: 180,16 g/mol
- Synonym: Blodsocker
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO/DIS, 11014 |
| Färg | Vitaktig |
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Tillsats | Dextros Glukos |
| Form | Vattenfritt fast ämne |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologiska odlingsmedier |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |