Läs mer
BD Difco™ Fluorescerande antikroppsreagens
Produktkod. 11750234
Produkttyp:
FA Bordetella Parapertussis
FA Bordetella Pertussis
Förpackningsstorlek:
5ml
Varje
Produktkod. 11750234
Brand: BD 223591
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reagenser konjugerade med FITC eller Rhodamine för att göra reaktioner synliga under fluorescerande ljus
  • Reagenser konjugerade med FITC eller Rhodamine för att göra reaktioner synliga under fluorescerande ljus
  • För användning vid direkt fluorescerande identifiering
Beställningsinfo
I 5 ml injektionsflaskor.
Specifikationer
Produkttyp FA Bordetella Pertussis
Kvantitet 5 mL
För användning med (applikation) Direkt fluorescerande antikroppsteknik för identifiering av Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis