Läs mer
BD Difco™ Gelatin
Produktkod. 10566100
:
gelatin; BD Difco; 500 g
Produktkod. 10566100
Brand: BD 214340
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Granulerat gelatin för mikrobiologiska förfaranden. BD Difco™ Gelatin ingår i ett stort urval av dehydrerade medier.
  • Används för: allmänna mikrobiologiska procedurer
  • Dehydrerad
  • Odlingsmedia
  • Granulerat gelatin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Innehåll och lagring <30 °C
Tillsats Gelatin
Form Dehydrerad granulat
För användning med (applikation) Odlingsmedia för att upptäcka gelatin
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g