Läs mer
BD Difco™Haemophilus influenzae Serotypande Antisera
Produktkod. 11722734
Change view
Produkttyp:
Antiserum
Beskrivning:
Antiserum Typ A
Antiserum Typ B
Antiserum Typ C
Antiserum Typ D
Antiserum Typ e
Antiserumpoly
Antiserumtyp f
Förpackningsstorlek:
1ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Beskrivning unitSize
11722734 Antiserum Antiserumpoly 1ml
11788333 Antiserum Antiserum Typ B 1ml
11732734 Antiserum Antiserum Typ A 1ml
11742874 Antiserum Antiserum Typ C 1ml
11752874 Antiserum Antiserum Typ D 1ml
11762874 Antiserum Antiserum Typ e 1ml
11782874 Antiserum Antiserumtyp f 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Produktkod. 11722734 Leverantör BD Leverantörsnummer 222371
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Används i objektglasagglutinationstester för serotypning av Haemophilus influenzae
  • Frystorkat material
  • Rehydrera till 1 ml
  • Typ: Antisera
  • Hållbarhet: 965 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kyl, förvara vid 2 °C till 8 °C
Beskrivning Antiserumpoly
Produkttyp Antiserum
För användning med (applikation) Används i objektglasagglutinationstester för serotypning av Haemophilus influenzae