Läs mer
BD Difco™ Leptospira Enrichment EMJH
Beskrivning
Basmediet och anrikningen framställs enligt formuleringarna beskrivna av Ellinghausen och McCullough, modifierade av Johnson och Harris (genom att ersätta kaninserummedium med polysorbat 80-albumin). Leptospira Medium EMJH rekommenderas för klinisk isolering av Leptospira från kliniska prover och miljöprover. Anrikningsmediet innehåller albumin, polysorbat 80 och ytterligare tillväxtfaktorer för Leptospira.
- Leptospira Medium Base plus Enrichment visar bra odlingssvar på:
- Leptospira interrogans (serotype australis) 23605,
- Leptospira interrogans (serotyp canicola) 23470
- Leptospira kirschneri (serotyp grippotyphosa) 23604
- Tillsätt 100ml berikning till en lösning av 900ml renat vatten plus 2,3g Medium Base
- Vattenhalt: 89,4 %
- Ångtryck (vid 20°C): 23,0 hPa (17 mm Hg)
- Lösligt i vatten
År 1886 beskrev Adolf Weil de första erkända leptospirala infektionerna hos människor. Dessa fall orsakades av Leptospira icterohaemorrhagiae och sjukdomen fick senare namnet Weils sjukdom. Leptospiros är en zoonotisk sjukdom, med infektion som vanligtvis beror på direkt eller indirekt exponering för urin från leptospiruriska djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO/DIS 11014, SMWW |
| Färg | Medel till mörk bärnsten |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Tillsats | Leptospiraberikning |
| Form | Frystorkat material |
| Formulering | Albumin, polysorbat 80 och ytterligare tillväxtfaktorer för Leptospira |
| För användning med (applikation) | Leptospira mediumbas EMJH |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 6 x 100 mL |