Läs mer
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
Produktkod. 11712904
Kvantitet:
1 ml
3 ml
Beskrivning:
Antiserum Poly 2, Grupperna X, Y, Z
Antiserum Poly, Grupperna A, B, C, D
Antiserumgrupp Z-prim (Z')
N. Meningitidis Antiserum Group X
Neisseria meningitidis Antiserum Group A
Neisseria meningitidis Antiserum Group W135
Neisseria meningitidis Antiserum Group Y
Neisseria meningitidis Antiserum Group Z
Neisseria meningitidis Antiserum grupp D
Neisseria meningitidis antiserum grupp B
Neisseria meningitidis antiserum grupp C
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Produktkod. 11712904
Brand: BD 228811
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
För serotypning av Neisseria meningitidis i objektglasagglutinationstester
  • Stabila, lyofiliserade, polyklonala kaninantisera
  • Innehåller 0,1 % natriumazid som konserveringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad För in vitro diagnostisk användning
Beskrivning Neisseria meningitidis Antiserum Group Y
Produkttyp Antiserum
Kvantitet 1 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • 1ML N. MENINGITIDIS ANTISERUM Y (+2-8C) .
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P330-Skölj munnen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium azide
För in vitro diagnostisk användning.