Läs mer
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
Produktkod. 11742904
Change view
Kvantitet:
1 ml
3 ml
Beskrivning:
Antiserum Poly 2, Grupperna X, Y, Z
Antiserumgrupp A
Antiserumgrupp B
Antiserumgrupp C
Antiserumgrupp D
Antiserumgrupp W135
Antiserumgrupp X
Antiserumgrupp Y
Antiserumgrupp Z
Antiserumgrupp Z-primtal (Z')
Antiserumpoly, grupperna A, B, C, D
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Beskrivning Förpackningsstorlek
11742904 3 ml Antiserumgrupp Z 5ml
11762734 1 ml Antiserumgrupp Z-primtal (Z') 1ml
11748333 1 ml Antiserumgrupp C -
11738333 1 ml Antiserumgrupp B 1ml
11758333 1 ml Antiserumgrupp D 1ml
11728333 1 ml Antiserumgrupp A 1ml
11768333 1 ml Antiserumpoly, grupperna A, B, C, D 1ml
11782734 1 ml Antiserumgrupp W135 1ml
11702904 1 ml Antiserumgrupp X 5ml
11712904 1 ml Antiserumgrupp Y 1ml
11772904 3 ml Antiserum Poly 2, Grupperna X, Y, Z 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Produktkod. 11742904 Leverantör BD Leverantörsnummer 228911
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
För serotypning av Neisseria meningitidis i objektglasagglutinationstester
  • Stabila, lyofiliserade, polyklonala kaninantisera
  • Innehåller 0,1 % natriumazid som konserveringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad För in vitro diagnostisk användning
Beskrivning Antiserumgrupp Z
Produkttyp Neisseria Meningitidis Antisera
Kvantitet 3 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vial N Meningitidis Antiserum Grp Z 1M
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide
För in vitro diagnostisk användning.