Läs mer
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
Produktkod. 11758333
Change view
Kvantitet:
1 ml
3 ml
Beskrivning:
Antiserum Poly 2, Grupperna X, Y, Z
Antiserum Poly, Grupperna A, B, C, D
Antiserumgrupp Z-prim (Z')
N. Meningitidis Antiserum Group X
Neisseria meningitidis Antiserum Group A
Neisseria meningitidis Antiserum Group W135
Neisseria meningitidis Antiserum Group Y
Neisseria meningitidis Antiserum Group Z
Neisseria meningitidis Antiserum grupp D
Neisseria meningitidis antiserum grupp B
Neisseria meningitidis antiserum grupp C
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Beskrivning unitSize
11758333 1 ml Neisseria meningitidis Antiserum grupp D 1ml
11762734 1 ml Antiserumgrupp Z-prim (Z') 1ml
11748333 1 ml Neisseria meningitidis antiserum grupp C -
11738333 1 ml Neisseria meningitidis antiserum grupp B 1ml
11728333 1 ml Neisseria meningitidis Antiserum Group A 1ml
11768333 1 ml Antiserum Poly, Grupperna A, B, C, D 1ml
11782734 1 ml Neisseria meningitidis Antiserum Group W135 1ml
11702904 1 ml N. Meningitidis Antiserum Group X 5ml
11712904 1 ml Neisseria meningitidis Antiserum Group Y 1ml
11772904 3 ml Antiserum Poly 2, Grupperna X, Y, Z 5ml
11742904 3 ml Neisseria meningitidis Antiserum Group Z 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Produktkod. 11758333 Leverantör BD Leverantörsnummer 222311
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
För serotypning av Neisseria meningitidis i objektglasagglutinationstester
  • Stabila, lyofiliserade, polyklonala kaninantisera
  • Innehåller 0,1 % natriumazid som konserveringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad För in vitro diagnostisk användning
Beskrivning Neisseria meningitidis Antiserum grupp D
Produkttyp Antiserum
Kvantitet 1 ml
För in vitro diagnostisk användning.