Läs mer
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
Produktkod. p-3202754
Kvantitet:
1 ml
3 ml
Beskrivning:
Antiserum Poly 2, Grupperna X, Y, Z
Antiserum Poly, Grupperna A, B, C, D
Antiserumgrupp Z-prim (Z')
N. Meningitidis Antiserum Group X
Neisseria meningitidis Antiserum Group A
Neisseria meningitidis Antiserum Group W135
Neisseria meningitidis Antiserum Group Y
Neisseria meningitidis Antiserum Group Z
Neisseria meningitidis Antiserum grupp D
Neisseria meningitidis antiserum grupp B
Neisseria meningitidis antiserum grupp C
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Produktkod. 11762734
Brand: BD 222521
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
För serotypning av Neisseria meningitidis i objektglasagglutinationstester
  • Stable, lyophilized, polyclonal rabbit antisera
  • Contains 0.1% sodium azide as preservative
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad For in vitro diagnostic use
Beskrivning Antiserumgrupp Z-prim (Z')
Produkttyp Antiserum
Förpackningstyp Bottle
Kvantitet 1 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Group Z', Bottle, 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium azide
För in vitro diagnostisk användning.