Läs mer
BD Difco™ Neutraliserande buffert för uttorkad kulturmedia
Beskrivning
Användningsområden:
Inaktiverar klor och kvartära ammoniumföreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CCAM, COMPF, SMD |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Tillsats | Neutraliserande buffert |
| Form | Dehydrerad |
| För användning med (applikation) | Dehydrerade media |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 100 g |