Läs mer
BD Difco™ Novobiocin Antimikrobic Supplement
Produktkod. 11772994
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11772994 10 mL Paket med 6
1 options
Produktkod. 11772994 Leverantör BD Leverantörsnummer 231971
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Användningsområden:
Används med briljantgrön agar, modifierat EC-medium och Rappaport Vassiliadis (MSRV) halvfast modifiering
Justeras och/eller kompletteras efter behov för att uppfylla prestationskriterier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Tillsats Novobiocin antimikrobiskt tillskott
Form Vätska
För användning med (applikation) Strålande grön agar, modifierad EC-medium och Rappaport Vassiliadis (MSRV) halvfast modifiering
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 10 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vial Novobiocin Supplement 6X10ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Novobiocin sodium