Läs mer
BD BD™ Difco™ R2A agar
Beskrivning
R2A-agar utvecklades för bakteriologiska tallrikar av behandlat dricksvatten. Ett medium med lågt näringsinnehåll, såsom R2A-agar, i kombination med en lägre inkubationstemperatur och längre inkubationstid stimulerar tillväxten av stressade och klortoleranta bakterier.
Näringsrika medier, som Plate Count Agar, stödjer tillväxten av snabbväxande bakterier men kan undertrycka långsamt växande eller stressade bakterier som finns i behandlat vatten. Jämfört med näringsrika medier har R2A-agar rapporterats förbättra återhämtningen av stressade och klortoleranta bakterier från dricksvattensystem.
- Rekommenderas i standardmetoder för hällplåts-, spridningsplåt- och membranfiltermetoder för heterotrofa plåträkningar.
- Avsedd för användning endast med komprometterade bakterier som finns i behandlat dricksvatten.
- Jästextrakt ger en källa till spårämnen och vitaminer.
- Pepton och kasaminosyror ger kväve, vitaminer, aminosyror, kol och mineraler.
- Dextros fungerar som en kolkälla.
- Löslig stärkelse hjälper till att återhämta skadade organismer genom att absorbera giftiga metaboliska biprodukter.
- Natriumpyruvat ökar återhämtningen av stressade celler.
- Kaliumfosfat används för att balansera pH och ge fosfat.
- Magnesiumsulfat är en källa till tvåvärda katjoner och sulfat.
- Agar är stelningsmedlet.
Beställningsinfo
Priserna är för enheter om ett exemplar om inget annat anges.
Certifikat
COMPF, EPA, SMWW
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | COMPF, EPA, SMWW |
| Färg | Ljus beige |
| Form | Dehydrerad (fritt flytande, homogen) |
| Medietyp | R2A agar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Jästextrakt 0,5g/L, Proteos Pepton Nr 3 0,5g/L, Kasaminosyror 0,5g/L, Dextros 0,5g/L, Löslig stärkelse 0,5g/L, Natriumpyruvat 0,3g/L, Dikaliumfosfat 0,3g/L, Magnesium Ag 0,5g/L, Magnesium Ag 0,5g/L 15 g/L |
| För användning med (applikation) | Lågt näringsmedium för uppräkning och odling av bakterier från dricksvatten |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |