Läs mer
BD Difco™ Salmonella H Antiserum c
Beskrivelse
- Lyofiliserade och polyklonala kaninantisera
- Absorberas eller oabsorberas specifikt för antingen fas 1 eller fas 2 antigener
- Utför mellan 150-1500 tester
- Identifiering av Salmonella genom flagellära (H) antigener
- Natriumazid (0,2%) används som konserveringsmedel
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Antiserum |
| Kvantitet | 3 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3ML SALMONELLA H ANTISERUM C (+2-8C) .
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium azide
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?