Läs mer
BD Difco™ Salmonella H Antiserum h
Beskrivning
- Lyofiliserade och polyklonala kaninantisera
- Absorberas eller oabsorberas specifikt för antingen fas 1 eller fas 2 antigener
- Utför mellan 150-1500 tester
- Identifiering av Salmonella genom flagellära (H) antigener
- Natriumazid (0,2%) används som konserveringsmedel
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Antiserum |
| Kvantitet | 3 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- Vial Sal H Antiserum H 3Ml
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide