Läs mer
BD Difco™ Salmonella H Antiserum Single Factor 2
Produktkod. 11762794
Change view
Kvantitet:
3 ml
Förpackningsstorlek:
3ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11762794 3 ml 3ml
1 options
Produkterna innehåller natriumazid som är giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Natriumazid kan reagera med bly och kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Vid kassering, spola med stora mängder vatten för att förhindra ansamling av azid. Efter kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket vatten. Förpackningen innehåller torrt naturgummi.
Produktkod. 11762794 Leverantör BD Leverantörsnummer 224741
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Produkterna innehåller natriumazid som är giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Natriumazid kan reagera med bly och kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Vid kassering, spola med stora mängder vatten för att förhindra ansamling av azid. Efter kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket vatten. Förpackningen innehåller torrt naturgummi.
Kvalitativa tubagglutinationstester för serologisk differentiering av Salmonella
  • Lyofiliserade och polyklonala kaninantisera
  • Absorberas eller oabsorberas specifikt för antingen fas 1 eller fas 2 antigener
  • Utför mellan 150-1500 tester
  • Identifiering av Salmonella genom flagellära (H) antigener
  • Natriumazid (0,2%) används som konserveringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antiserum
Kvantitet 3 ml