Läs mer
BD Difco™ Salmonella H Antiserum Spicer-Edwards 2
Produktkod. 11732744
Change view
Kvantitet:
3 ml
Förpackningsstorlek:
3ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11732744 3 ml 3ml
1 options
Produkterna innehåller natriumazid som är giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Natriumazid kan reagera med bly och kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Vid kassering, spola med stora mängder vatten för att förhindra ansamling av azid. Efter kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket vatten. Förpackningen innehåller torrt naturgummi.
Produktkod. 11732744 Leverantör BD Leverantörsnummer 222661
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Produkterna innehåller natriumazid som är giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Natriumazid kan reagera med bly och kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Vid kassering, spola med stora mängder vatten för att förhindra ansamling av azid. Efter kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket vatten. Förpackningen innehåller torrt naturgummi.
Kvalitativa tubagglutinationstester för serologisk differentiering av Salmonella
  • Lyofiliserade och polyklonala kaninantisera
  • Absorberas eller oabsorberas specifikt för antingen fas 1 eller fas 2 antigener
  • Utför mellan 150-1500 tester
  • Identifiering av Salmonella genom flagellära (H) antigener
  • Natriumazid (0,2%) används som konserveringsmedel
  • Antisera Spicer-Edwards slås samman och används som ytterligare tillägg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antiserum
Kvantitet 3 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vial Sal H Antis Spicer-Edwards 2
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide