Läs mer
BD Difco™ Salmonella O-antisera och kvalitetskontrollantigener
Product Code. 11758153
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Salmonella O Antiserum Grupp H-faktorer 1, 6, 14, 24, 25
Salmonella O Antiserum Poly C, grupperna I, J, K, M, N och O
Salmonella O Antiserumfaktor 14
Salmonella O Antiserumfaktor 19, Grupp E4
Salmonella O Antiserumfaktor 22, Grupp G1
Salmonella O Antiserumfaktor 27
Salmonella O Antiserumfaktor 4, Grupp B
Salmonella O Antiserumfaktorer 4, 5, Grupp B
Salmonella O-antiserum Grupp O-faktor 35
Salmonella O-antiserum grupp E1-faktorer 3, 10
Salmonella O-antiserum grupp J-faktor 17
Salmonella O-antiserum grupp L-faktor 21
Salmonella O-antiserumgrupp G-faktorer 13, 22
Salmonella O-antiserumgrupp M-faktor 28
Salmonella o antiserum Poly D, grupperna P, Q, R, S, T och U
Salmonella o antiserum Poly F, grupper 51-55
Salmonella o antiserum faktor 2
Salmonella o antiserum grupp E, faktorer 1, 3, 10, 15, 19, 34
Salmonella o antiserum grupp F-faktor 11
Salmonella o antiserum grupp N-faktor 30
Salmonella o antiserum poly A, grupperna A, B, D, E1, E2, E3, E4 och L
Salmonella o antiserum poly B, grupperna C1, C2, F, G och H
Salmonella o antiserum poly E, grupperna V, W, X, Y och Z
Salmonella o antiserum poly g, grupper 56-61
Salmonella o antiserumfaktor 10, grupp E1
Salmonella o antiserumfaktor 15, grupperna E2 och E3
Salmonella o antiserumfaktor 20
Salmonella o antiserumfaktor 23, grupp G2
Salmonella o antiserumfaktor 34, grupp E3
Salmonella o antiserumfaktor 5, grupp B
Salmonella o antiserumfaktor 8, grupperna C2 och C3
Salmonella o antiserumfaktor 9, grupp D
Salmonella o antiserumgrupp D1 faktorer 1, 9, 12
Unit Size:
3ml
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp unitSize
11758153 Salmonella O-antiserum grupp J-faktor 17 3ml
11768153 Salmonella O-antiserumgrupp M-faktor 28 3ml
11788153 Salmonella o antiserum grupp N-faktor 30 3ml
17312361 Salmonella O-antiserumgrupp G-faktorer 13, 22 -
17322361 Salmonella O Antiserum Grupp H-faktorer 1, 6, 14, 24, 25 -
11742804 Salmonella O-antiserum Grupp O-faktor 35 3ml
11792844 Salmonella O Antiserumfaktor 14 3ml
11722804 Salmonella O-antiserum grupp L-faktor 21 3ml
11782904 Salmonella o antiserumgrupp D1 faktorer 1, 9, 12 3ml
11792734 Salmonella o antiserumfaktor 10, grupp E1 3ml
11702744 Salmonella o antiserumfaktor 15, grupperna E2 och E3 3ml
11712744 Salmonella O Antiserumfaktor 19, Grupp E4 3ml
17302361 Salmonella o antiserum grupp F-faktor 11 -
11748153 Salmonella o antiserumfaktor 34, grupp E3 3ml
11732814 Salmonella o antiserum poly B, grupperna C1, C2, F, G och H 3ml
11772804 Salmonella o antiserum poly A, grupperna A, B, D, E1, E2, E3, E4 och L 3ml
11742814 Salmonella O Antiserum Poly C, grupperna I, J, K, M, N och O 3ml
11752814 Salmonella o antiserum Poly D, grupperna P, Q, R, S, T och U 3ml
11762814 Salmonella o antiserum poly E, grupperna V, W, X, Y och Z 3ml
11742844 Salmonella o antiserum Poly F, grupper 51-55 3ml
11702854 Salmonella o antiserumfaktor 20 3ml
11772844 Salmonella O Antiserumfaktor 4, Grupp B 3ml
11752844 Salmonella o antiserum poly g, grupper 56-61 3ml
11782844 Salmonella o antiserumfaktor 5, grupp B 3ml
11752854 Salmonella o antiserumfaktor 23, grupp G2 3ml
11742854 Salmonella O Antiserumfaktor 22, Grupp G1 3ml
11772854 Salmonella O Antiserumfaktor 27 3ml
11792874 Salmonella o antiserum faktor 2 3ml
11702884 Salmonella O Antiserumfaktorer 4, 5, Grupp B 3ml
11722884 Salmonella o antiserumfaktor 8, grupperna C2 och C3 3ml
11732884 Salmonella o antiserumfaktor 9, grupp D 3ml
11792904 Salmonella O-antiserum grupp E1-faktorer 3, 10 3ml
17342361 Salmonella o antiserum grupp E, faktorer 1, 3, 10, 15, 19, 34 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Product Code. 11758153 Supplier BD Supplier No. 211780
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Salmonellaarter orsakar en mängd olika mänskliga sjukdomar som kallas salmonellos. Sjukdomsintervallet är från mild självbegränsande gastroenterit till mer allvarliga former, möjligen med bakteriemi eller tyfoidfeber, som kan vara livshotande. Därför är diagnos och identifiering av korrekt serotyp avgörande. Dessa antisera hjälper till att detektera sådana serotyper och kvalitetskontrollantigenerna kontrollerar deras prestanda.
  • Lyofiliserade, polyklonala kaninantisera
  • Polyvalent, specifik för somatiska antigener
  • Korsreaktioner är möjliga eftersom serogrupper kan dela antigener från icke-huvudgrupp
  • När den har rehydrerats på rätt sätt och används enligt rekommendationen, innehåller varje flaska tillräckligt med reagens för 60 tester
  • För in vitro diagnostisk användning
  • som innehåller cirka 0,2 % natriumazid som konserveringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad För in vitro diagnostisk användning
Produkttyp Salmonella O-antiserum grupp J-faktor 17
compliance-icons
Product Identifier
  • Vial Sal O Antiserum Group J Lyophilized
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide