Läs mer
BD Difco™ Salmonella O-antisera och kvalitetskontrollantigener
Produktkod. p-3201178
Produkttyp:
Antiserum
Förpackningsstorlek:
3ml
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Produktkod. 11768153
Brand: BD 211781
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Salmonella species cause a variety of human diseases called salmonelloses. The range of disease is from mild self-limiting gastroenteritis to more severe forms, possibly with bacteremia or typhoid fever, which can be life threatening. Hence diagnosis and identification of correct serotype is essential. These antisera aid in detecting such serotypes and the quality control antigens check their performance.
  • Lyophilized, polyclonal rabbit antisera
  • Polyvalent, specific for somatic antigens
  • Cross-reactions are possible because serogroups may share non-major group antigens
  • When properly rehydrated and used as recommended, each vial contains sufficient reagent for 60 tests
  • For in vitro diagnostic use
  • containing approximately 0.2% sodium azide as a preservative
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad For in vitro diagnostic use
Produkttyp Antiserum