Läs mer
BD Difco™ Salmonella O QC-antigener
Produktkod. 11768313
Change view
Produkttyp:
Salmonella O Grupp A-antigen
Salmonella O grupp B-antigen
Salmonella O grupp C1-antigen
Salmonella O grupp C2-antigen
Salmonella O grupp D-antigen
Förpackningsstorlek:
1ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11768313 Salmonella O Grupp A-antigen 1ml
11798313 Salmonella O grupp C2-antigen 1ml
11778313 Salmonella O grupp B-antigen 1ml
11708323 Salmonella O grupp D-antigen 1ml
11788313 Salmonella O grupp C1-antigen 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Produktkod. 11768313 Leverantör BD Leverantörsnummer 221301
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Snabbreaktiva guldstandard-antisera-typningspaneler för Salmonella O-antigen
  • Produkttyp: Antigener och Antisera
  • Grupperingar: Q till S-produkter
  • Undertyp: Kvalitetskontrollantigener
  • Typ: Antigener
  • Volym: 1 ml
  • Hållbarhet: 730 dagar
Certifikat
CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Salmonella O Grupp A-antigen
För användning med (applikation) Används i kvalitetskontrollen av Salmonella O Antisera Poly B (225351), Faktor 7 (228161), Grupp C1 Faktorer 6 (240985) och Poly AI & Vi (240993)
Kvantitet 1 mL