Läs mer
BD Difco™ Salmonella VI Antigen.
Produktkod. 11738323
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11738323 1 ml 1ml
1 options
Produkten som anges innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i soporna. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller slängas som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver finns inte tillgängliga för försäljning i vissa delstater. Det innehåller också natriumazid som är giftigt vid inandning, hudkontakt och vid sväljning. Efter kontakt med huden, skölj omedelbart med mycket vatten. Vid avfallshantering, skölj med en stor mängd vatten för att förhindra azidansamling. Förpackningen innehåller torrt naturgummi
Produktkod. 11738323 Leverantör BD Leverantörsnummer 221421
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Produkten som anges innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i soporna. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller slängas som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver finns inte tillgängliga för försäljning i vissa delstater. Det innehåller också natriumazid som är giftigt vid inandning, hudkontakt och vid sväljning. Efter kontakt med huden, skölj omedelbart med mycket vatten. Vid avfallshantering, skölj med en stor mängd vatten för att förhindra azidansamling. Förpackningen innehåller torrt naturgummi
Kvalitetskontrolltestning av Difco™ Salmonella O Antisera med bildagglutinationstester
  • Kemiskt stabiliserade och inaktiverade suspensioner av kända stammar
  • Homolog identifierande antigen: Vi
  • Varje flaska räcker för 20 glasprov
  • Natriumazid (0,1 %) används som konserveringsmedel
Används i kvalitetskontroll av Salmonella O Antisera Poly A-I och Vi, Vi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antigen
För användning med (applikation) Används i kvalitetskontrollen av Salmonella O Antisera Poly A-I & Vi (226641) och Vi (228271)
Kvantitet 1 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Difco Salmonella QC Antigen Vi
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide