Läs mer
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Produktkod. 11792784
Change view
Produkttyp:
Mikrobiologimedia
Förpackningsstorlek:
3ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11792784 Mikrobiologimedia 3ml
11722794 Mikrobiologimedia 3ml
11742794 Mikrobiologimedia 3ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11792784 Leverantör BD Leverantörsnummer 224301
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Snabbreaktiv Gold standard Vibrio cholerae Antisera
  • Produkttyp: Antigener och Antisera
  • Grupperingar: U till Z-produkter
  • Undertyp: Vibrio cholerae
  • Typ: Antisera
  • Lyofiliseras, rehydrera till 3 ml
  • Tillräckligt med reagens för 20 objektglastester
  • Finns med 3 olika antiserumtyper och O-antikroppar
  • Hållbarhet: 1095 dagar
Kaninserum för objektglasagglutinationstest
Certifikat
CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Innehåll och lagring Kyl, förvara vid 2 °C till 8 °C
Produkttyp Mikrobiologimedia
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Inaba, 3 mL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide