Läs mer
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Produktkod. p-3202887
Produkttyp:
Mikrobiologimedia
Förpackningsstorlek:
3ml
Produktkod. 11792784
Brand: BD 224301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabbreaktiv Gold standard Vibrio cholerae Antisera
  • Produkttyp: Antigener och Antisera
  • Grupperingar: U till Z-produkter
  • Undertyp: Vibrio cholerae
  • Typ: Antisera
  • Lyofiliseras, rehydrera till 3 ml
  • Tillräckligt med reagens för 20 objektglastester
  • Finns med 3 olika antiserumtyper och O-antikroppar
  • Hållbarhet: 1095 dagar
Kaninserum för objektglasagglutinationstest
Certifikat
CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Innehåll och lagring Kyl, förvara vid 2 °C till 8 °C
Produkttyp Mikrobiologimedia
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Inaba, 3 mL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium azide