Läs mer
BD Engångssprutor med Luer-Lok™ Tips
Beskrivning
Unik integrerad BD Luer-Lok™ spets spruta med genomskinlig cylinder. BD Medical™ Engångssprutor med Luer-Lok™ Spetsarna är sterila och för engångsbruk.
- Steril spruta för engångsbruk
- Utan nål
- Klart fat (polykarbonat eller polypropen) med djärva skalmarkeringar
- Avsmalnande kolvstång för enkel aspiration
- Positivt kolvstångsstopp
- Tillagd BD Luer-Lok™ gänga för ökad säker anslutning
- DNR (Latex)-fri
- Hållbarhet: 1825 dagar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polycarbonate |
| Produkttyp | spruta |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Nålpunktsnummer | Ingen nål ingår |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Anslutningstyp | Luer lock |
| Graderad | Yes |
| Sterilitet | Sterila |