Läs mer
BD Engångssprutor med Luer-Lok™ Tips
Produktkod. p-3239164
Volym (metrisk):
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 800
Produktkod. 10630694
Brand: BD 309628
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Unik integrerad BD Luer-Lok™ spets spruta med genomskinlig cylinder. BD Medical™ Engångssprutor med Luer-Lok™ Spetsarna är sterila och för engångsbruk.
  • Steril spruta för engångsbruk
  • Utan nål
  • Klart fat (polykarbonat eller polypropen) med djärva skalmarkeringar
  • Avsmalnande kolvstång för enkel aspiration
  • Positivt kolvstångsstopp
  • Tillagd BD Luer-Lok™ gänga för ökad säker anslutning
  • DNR (Latex)-fri
  • Hållbarhet: 1825 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp spruta
Disponibel Engångsbruk
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Volym (metrisk) 1 mL
Anslutningstyp Luer lock
Sterilitet Sterila