Läs mer
BD DrySlide™ Reagensglas
Kvantitet:
15 st
25 st
75 st
Typ:
Indolreagens
Nitrocefinreagens
Oxidasreagens
PYR Kit
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 25
Paket med 75
Beskrivning
- Enstegsprocedur— inget behov av återfuktning
- Inga tunna pappersremsor att manipulera och inga glasskivor är inblandade
- Varje enskilt objektglas innehåller fyra reaktionsområden
- DrySlide Indol är ett 30-sekunders fläckindoltest som använder DMABA (5 % p-dimetylaminobensaldehyd) formulering för att testa för indolproducerande bakterier
- DrySlide Nitrocefin är ett kvalitativt test för att upptäcka närvaron av bakterier som producerarβ -laktamas och uppfyller NCCLS riktlinjer; varje objektglas innehåller en reagenskassett impregnerad med nitrocefin
- DrySlide Oxidas med varje objektglas filmbeläggs med ett oxidasreagens (N, N, N',N'-tetrametyl-p-fenylendiamin-dihydroklorid) för att testa förekomsten av cytokrom C-oxidasaktivitet i bakterier; ett positivt resultat ger en lila färg inom 20 sekunder
- DrySlide PYR Kit har L-pyrrolidonyl-β -naftylamid som används för snabb presumtiv identifiering av grupp D Enterokocker och Strep Grupp A; innehåller 15 objektglas och 15 0,5 ml krossampuller
Beställningsinfo
Objektglasen är individuellt förpackade och levereras i praktiska dispenserförpackningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Indolreagens |
| Kvantitet | 75 st |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| För användning med (applikation) | Används för att bestämma indolreaktionen hos bakterier |
| Förvaringskrav | 2° till 8 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BD BBL DrySlide Indole
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 4-Dimethylaminobenzaldehyde