Läs mer
BD DrySlide™ Reagensglas
Kvantitet:
15 st
25 st
75 st
Typ:
Indolreagens
Nitrocefinreagens
Oxidasreagens
PYR Kit
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 25
Paket med 75
Beskrivning
- Enstegsprocedur— inget behov av återfuktning
- Inga tunna pappersremsor att manipulera och inga glasskivor är inblandade
- Varje enskilt objektglas innehåller fyra reaktionsområden
- DrySlide Indol är ett 30-sekunders fläckindoltest som använder DMABA (5 % p-dimetylaminobensaldehyd) formulering för att testa för indolproducerande bakterier
- DrySlide Nitrocefin är ett kvalitativt test för att upptäcka närvaron av bakterier som producerarβ -laktamas och uppfyller NCCLS riktlinjer; varje objektglas innehåller en reagenskassett impregnerad med nitrocefin
- DrySlide Oxidas med varje objektglas filmbeläggs med ett oxidasreagens (N, N, N',N'-tetrametyl-p-fenylendiamin-dihydroklorid) för att testa förekomsten av cytokrom C-oxidasaktivitet i bakterier; ett positivt resultat ger en lila färg inom 20 sekunder
- DrySlide PYR Kit har L-pyrrolidonyl-β -naftylamid som används för snabb presumtiv identifiering av grupp D Enterokocker och Strep Grupp A; innehåller 15 objektglas och 15 0,5 ml krossampuller
Beställningsinfo
Objektglasen är individuellt förpackade och levereras i praktiska dispenserförpackningar
Tekniske data
Tekniske data
| Typ | Nitrocefinreagens |
| Kvantitet | 25 st |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| För användning med (applikation) | Används för att detektera beta-laktamasproduktion av bakterier |
| Förvaringskrav | 15° till 30 °C |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion