Läs mer
BD DrySlide™ Reagensglas
Produktkod. 11792984
Kvantitet:
15 st
25 st
75 st
Typ:
Indolreagens
Nitrocefinreagens
Oxidasreagens
PYR Kit
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 25
Paket med 75
Produktkod. 11792984
Brand: BD 231746
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En bekväm metod för bakteriell biokemisk analys. Fristående, färdiga att använda testobjektglas består av belagd, 35 mm film eller impregnerat papper, som fungerar som en bärarmatris för mikrobiologiska testreagenser.
  • Enstegsprocedur— inget behov av återfuktning
  • Inga tunna pappersremsor att manipulera och inga glasskivor är inblandade
  • Varje enskilt objektglas innehåller fyra reaktionsområden
  • DrySlide Indol är ett 30-sekunders fläckindoltest som använder DMABA (5 % p-dimetylaminobensaldehyd) formulering för att testa för indolproducerande bakterier
  • DrySlide Nitrocefin är ett kvalitativt test för att upptäcka närvaron av bakterier som producerarβ -laktamas och uppfyller NCCLS riktlinjer; varje objektglas innehåller en reagenskassett impregnerad med nitrocefin
  • DrySlide Oxidas med varje objektglas filmbeläggs med ett oxidasreagens (N, N, N',N'-tetrametyl-p-fenylendiamin-dihydroklorid) för att testa förekomsten av cytokrom C-oxidasaktivitet i bakterier; ett positivt resultat ger en lila färg inom 20 sekunder
  • DrySlide PYR Kit har L-pyrrolidonyl-β -naftylamid som används för snabb presumtiv identifiering av grupp D Enterokocker och Strep Grupp A; innehåller 15 objektglas och 15 0,5 ml krossampuller
Beställningsinfo
Objektglasen är individuellt förpackade och levereras i praktiska dispenserförpackningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Oxidasreagens
Kvantitet 75 st
Certifikat och efterlevnad CE
Formatera Glida
För användning med (applikation) Används för att bestämma bakteriers oxidasreaktion
Förvaringskrav 15° till 30 °C
Typ av fläck Oxidasreagens