Beskrivning
BD™ FACS™ lyseringslösning är avsedd för lysering av röda blodkroppar efter direkt immunfluorescensfärgning av humana perifera blodkroppar med monoklonala antikroppar före flödescytometrisk analys. Lysering av helblodceller hjälper till att eliminera störande celler för att möjliggöra effektiv detektering av lymfocyter.
- Tillräckligt för 2 000 tester när den används i lysering/utan tvättprocedurer (till exempel BD Tritest™ )
- Tillräckligt för 500 tester när den används i lyserings/tvättprocedurer (till exempel BD Simultest™ )
- För att förbereda ska du späda 10X koncentratet 1:10 med avjoniserat vatten i rumstemperatur (20–25°C)
- Flampunkt:>64°C
- Lösligt i vatten
- För in vitro-diagnostik
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Innehåll och lagring | Förvara svalt och torrt i väl tillsluten behållare. |
| Koncentration | 10X |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometersystem, såsom FACSCanto-™ och FACSCalibur-™system |
| Typ | Lyseringslösning |
| Inkluderar | Ungefärlig utformning: 10 % formaldehyd, 30 % dietylenglykol, 3,5 % metanol, 56,5 % vatten |
| Kvantitet | 100 ml |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BD FACS Lysing Solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H371-Kan orsaka organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: diethylene glycol, formaldehyde, methanol