Läs mer
BD Falcon™ RODAC™ Tallrik
Diameter (metrisk):
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- 10 mm rutnät med 21 rutor
- Yta: cirka 25 cm 2
- Steril, med lock
- Disponibel
Beställningsinfo
20 per ärm.
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Kulturområde | ∼25 cm 2 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Förpackning | Ärm |
| Kvantitet | 20/ärm |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 65 mm |