Läs mer
Fetal bovint serumfläckbuffert, BD
Produktkod. 15103475
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15103475 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 15103475 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 554656
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
För immunofluorescerande färgning av encellssuspensioner
  • Framställd av lymfoida vävnader, benmärg, perifert blod, odlade celler
  • Upprätthåll cellviabilitet och maximera fluorescenssignalintensiteten genom pH-känsliga fluorokromer
  • Innehåller metabolisk hämmare, natriumazid
  • För utspädning, applicering av fluorescerande reagenser och suspension
  • Vattenhaltig buffrad lösning innehållande fetalt bovint serum och≤ 0,09% natriumazid
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Inkluderar Värmeinaktiverade FBS-proteiner och mindre än eller lika med 0,09 % natriumazid
Kvantitet 500 ml
Validerad ansökan RUO
Produkttyp Färgningsbuffert
Endast för forskning.