Läs mer
BD FITC BrdU Flödessats
Produktkod. 15819098
Antal tester:
50
200
Produktkod. 15819098
Brand: BD 557891
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
One 65μL vial fluorochrome-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle BD Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles BD perm/wash™ buffer (10X), one 10mL bottle BD Cytoperm™, DNase; BrdU; 7-AAD; Kit Manual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C
Inkluderar One 65μL vial fluorochrome-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle BD Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles BD perm/wash™ buffer (10X), one 10mL bottle BD Cytoperm™
Antal tester 200
Regulatorisk status RUO
Produkttyp FITC BrdU Flow Kit