Beskrivning
- För spädning och applicering av fluorescerande antikroppar på streckkodade celler samt för suspension, tvättning och korttidsförvaring av streckkodade celler avsedda för flödescytometrisk analys
- Formulerad som en neutral pH (pH 7,4) -buffrad saltlösning som kompletteras med fetalt bovint serum och bovint serumalbumin
Flödescytometri, intracellulär färgning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluorescent cell barcoding Wash Buffer |
| För användning med (applikation) | Tvätta och färga celler efter streckkodning av fluorescerande celler, flödescytometri, intracellulär färgning |
| Kvantitet | 500 ml |
| Formulering | Neutralt pH (pH 7,4) Buffrad saltlösning, kompletterad med fetal bovint serum, bovint serumalbumin |