Läs mer
BD FUT-175 (Futhan)
Produktkod. 15836758 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
15836758 5 mg
1 options
Produktkod. 15836758 Leverantör BD Leverantörsnummer 552035
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Syntetisk proteashämmare med bred specificitet och en inhibitor av de klassiska och alternativa vägarna för komplementaktivering
  • Alias: Futhan
  • Kemiskt namn: 6-amidino-2-naftyl-p-guanidinobensoat dimetansulfonat
  • Molekylvikt: 539,58 Da
  • Förvaringsbuffert: Lyofiliserat pulver
Serum Stab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Serum Stab
Innehåll och lagring 4 °C
Kvantitet 5 mg
Molekylvikt (g/mol) 539.58
Inhibitorer FUT-175 (Futhan)
Form Lyofiliserat pulver
Endast forskningsanvändning.