Läs mer
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems inkubationsbehållare
Produktkod. 11737194
Change view
Håller:
Petriskålar (15 till 18)
Petriskålar (30 till 33)
Storlek:
Betydande
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Storlek Förpackningsstorlek
11737194 Petriskålar (30 till 33) Betydande -
10118924 Petriskålar (15 till 18) Standard Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11737194 Leverantör BD Leverantörsnummer 260672
 Begränsad artikel
I lager
Producera atmosfärer som är lämpliga för att stödja primär isolering och odling av ett brett spektrum av bakterier. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems inkubationsbehållare är fleranvändningssystem som kan stödja primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier genom användning av gasgenererande påsar inuti inkubationsbehållare för flera användningsområden.
Producera atmosfärer som är lämpliga för att stödja den primära isoleringen och odlingen av ett brett spektrum av bakterier. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems inkubationsbehållare är fleranvändningssystem som kan stödja primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier genom användning av gasgenererande påsar inuti inkubationsbehållare för flera användningsområden.
  • Krossbara, kemikaliebeständiga behållare
  • Avtagbara petriskålställ finns tillgängliga (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ EZ Inkubationsbehållare
Förslutningstyp Lätt att stänga spärren
Innehåll och lagring 2 °C till 25 °C
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier med hjälp av gasgenererande dospåsar
Håller Petriskålar (30 till 33)
Produktlinje GasPak
Storlek Betydande