Läs mer
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Container System Sachets
Produktkod. 11757194
Change view
Typ:
Påse med indikator
Påsen
För användning med (utrustning):
EZ Anaerobe Containersystem
EZ CO2 containersystem
EZ Campy containersystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11757194 Påsen EZ CO2 containersystem Paket med 20
10612796 Påse med indikator EZ Anaerobe Containersystem Paket med 20
11747194 Påsen EZ Anaerobe Containersystem Paket med 20
11767194 Påsen EZ Campy containersystem Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11757194 Leverantör BD Leverantörsnummer 260679
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Används för att producera anaeroba, mikroaerofila eller CO 2 -berikade miljöer. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generation Systems and Supplies: Behållarsystempåsar ger katalysatorfri bekvämlighet.
  • För användning i både GasPak™ EZ Containers och GasPak™ 100 och GasPak™ 150 burkar
  • Påsar kräver inget vatten eller katalysator för aktivering och är konstruerade för att ge snabb gasgenerering för optimal bakterietillväxt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Påsen
Innehåll och lagring 2 °C till 25 °C
Formatera Sachet
För användning med (applikation) Primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier med hjälp av gasgenererande dospåsar
För användning med (utrustning) EZ CO2 containersystem
Produktlinje GasPak
Kvantitet 20 påsar/kartong
Katalysatorfri bekvämlighet för användning vid framställning av anaeroba, mikroaerofila eller CO 2 -berikade miljöer