Läs mer
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Inkubationsställ
Produktkod. 11707204
Typ:
EZ Inkubationsställ
Håller:
Petriskålar (15 till 18)
Petriskålar (30 till 33)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11707204
Brand: BD 260673
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Katalysatorfri bekvämlighet för användning vid framställning av anaeroba, mikroaerofila eller CO 2 -berikade miljöer
  • Rymmer 15-18 petriskålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ EZ Inkubationsställ
Formatera Lådställ
För användning med (applikation) Primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier med hjälp av gasgenererande dospåsar
Håller Petriskålar (15 till 18)
Produktlinje GasPak
Kvantitet Varje
Storlek Standard