Läs mer
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Inkubationsställ
Produktkod. 11717204
Change view
Typ:
EZ Inkubationsställ
Håller:
Petriskålar (15 till 18)
Petriskålar (30 till 33)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Håller Förpackningsstorlek
11717204 EZ Inkubationsställ Petriskålar (30 till 33) Varje
11707204 EZ Inkubationsställ Petriskålar (15 till 18) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11717204 Leverantör BD Leverantörsnummer 260674
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Katalysatorfri bekvämlighet för användning vid framställning av anaeroba, mikroaerofila eller CO 2 -berikade miljöer
Rymmer 30 till 33 petriskålar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ EZ Inkubationsställ
För användning med (applikation) Primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier med hjälp av gasgenererande dospåsar
Håller Petriskålar (30 till 33)
Produktlinje GasPak
Kvantitet Varje
Storlek Betydande