Läs mer
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Inkubationsställ
Typ:
EZ Inkubationsställ
Håller:
Petriskålar (15 till 18)
Petriskålar (30 till 33)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Katalysatorfri bekvämlighet för användning vid framställning av anaeroba, mikroaerofila eller CO 2 -berikade miljöer
- Rymmer 15-18 petriskålar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | EZ Inkubationsställ |
| Formatera | Lådställ |
| För användning med (applikation) | Primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier med hjälp av gasgenererande dospåsar |
| Håller | Petriskålar (15 till 18) |
| Produktlinje | GasPak |
| Kvantitet | Varje |
| Storlek | Standard |