Läs mer
BD GasPak™ EZ gasgenererande system och tillbehör: påssystem
Produktkod. 11777194
Change view
Typ:
EZ Anaerobe Pouch System
EZ CO2-påsessystem
EZ CampyPouch-system
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11777194 EZ Anaerobe Pouch System Paket med 20
11787194 EZ CO2-påsessystem Paket med 20
11797194 EZ CampyPouch-system Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11777194 Leverantör BD Leverantörsnummer 260683
 Begränsad artikel
I lager
Används för att producera anaeroba, mikroaerofila eller CO 2 -berikade miljöer. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies ger katalysatorfri bekvämlighet.
  • Återförslutbara påsar i ett steg
  • Påsarna är speciellt utformade för att maximera bevarandet av den önskade miljön under hela inkubationen
  • Denna värmefria teknologi minimerar kondensat, vilket möjliggör utmärkt visualisering av bakteriekolonier genom påsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ EZ Anaerobe Pouch System
Förslutningstyp Ziplock
Formatera Återförslutningsbara påsar
För användning med (applikation) Primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier med hjälp av gasgenererande dospåsar
För användning med (utrustning) BD GasPak EZ liten inkubationsbehållare
Inkluderar Återförslutningsbara påsar med indikator
Produktlinje GasPak
Kvantitet 20 påsar