Läs mer
BD GasPak™ EZ gasgenererande system och tillbehör: påssystem
Produktkod. p-4902075
Typ:
EZ Anaerobe Pouch System
EZ CO2-påsessystem
EZ CampyPouch-system
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11777194
Brand: BD 260683
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att producera anaeroba, mikroaerofila eller CO 2 -berikade miljöer. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies ger katalysatorfri bekvämlighet.
  • Återförslutbara påsar i ett steg
  • Påsarna är speciellt utformade för att maximera bevarandet av den önskade miljön under hela inkubationen
  • Denna värmefria teknologi minimerar kondensat, vilket möjliggör utmärkt visualisering av bakteriekolonier genom påsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ EZ Anaerobe Pouch System
Förslutningstyp Ziplock
Formatera Återförslutningsbara påsar
För användning med (applikation) Primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier med hjälp av gasgenererande dospåsar
För användning med (utrustning) BD GasPak EZ liten inkubationsbehållare
Inkluderar Återförslutningsbara påsar med indikator
Produktlinje GasPak
Kvantitet 20 påsar