Läs mer
BD Allmän kaspasinhibitor, Z-VAD-FMK
Produktkod. 15826258 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
15826258 1 mg
1 options
Produktkod. 15826258 Leverantör BD Leverantörsnummer 550377
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Cellpermeabel allmän kaspasinhibitor som binder till det katalytiska stället för kaspasproteaser irreversibelt och hämmar apoptos
Medlemmar av kaspasfamiljen spelar nyckelroller vid inflammation och däggdjursapoptos. Z-VAD-FMK-peptiden är O-metylerad i P1-positionen på asparaginsyra, vilket ger ökad stabilitet och ökad cellpermeabilitet. Inhibitorn är designad för att användas i både in vivo och in vitro cellbaserade analyser för att mäta hämningen av apoptos.
  • Molekylvikt: 467 Dalton
  • Form: Lyofiliserad
  • Förvaringsbuffert: Lyofiliserad i dimetylsulfoxid (DMSO)
Undvik flera frys-tinningar av produkten.
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Flödescytometri
Förvaringsbuffert Lyofiliserad i dimetylsulfoxid
Innehåll och lagring -20 °C
Kvantitet 1 mg
Molekylvikt (g/mol) 467
Inhibitorer Z-VAD-FMK
Form Frystorkat material
Endast för forskning.