Läs mer
BD General Use Syringes
Produktkod. 15988902
Volym (metrisk):
20 mL
Anslutningstyp:
Luer Lock
Examen:
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 192
Produktkod. 15988902
Brand: BD 302830
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For general use
  • Sterile
  • Single use
  • Available in two tip styles: Luer-Lok™ tip and Slip tip
  • DNR (Latex) free
  • Available in multiple volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Syringe
Disponibel Single-use
Examen 1 mL
Volym (metrisk) 20 mL
Anslutningstyp Luer Lock
Sterilitet Sterile