missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BD General Use Syringes

Produktkod. p-4423642
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
20 mL
Anslutningstyp:
Luer Lock
Examen:
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 192
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15988902

Brand: BD 302830

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For general use

  • Sterile
  • Single use
  • Available in two tip styles: Luer-Lok™ tip and Slip tip
  • DNR (Latex) free
  • Available in multiple volumes

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp Syringe
Disponibel Single-use
Examen 1 mL
Volym (metrisk) 20 mL
Anslutningstyp Luer Lock
Sterilitet Sterile
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.